1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR471194-1G OR471194-250MG
APOSOR471194-1GEA 916 EUR
APOSOR471194-1G APOSOR471194-250MG
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,237 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19692943
Núm. CAS: 1314763-76-2