2,5-Dichloroquinoline-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR471195-1G OR471195-250MG
APOSOR471195-1GEA 804 EUR
APOSOR471195-1G APOSOR471195-250MG
2,5-Dichloroquinoline-3-carbaldehyde
2,5-Dichloroquinoline-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₅Cl₂NO
MW: 226,059 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22370818
Núm. CAS: 1064137-50-3