4-(Aminomethyl)-5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR471259-1G OR471259-250MG
APOSOR471259-1GEA 1120 EUR
APOSOR471259-1G APOSOR471259-250MG
4-(Aminomethyl)-5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
4-(Aminomethyl)-5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₆H₈ClN₃S
MW: 189,666 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28398152
Núm. CAS: 1511510-10-3