4-(Aminomethyl)-5-methylisoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR471264-1G OR471264-250MG
APOSOR471264-1GEA 1120 EUR
APOSOR471264-1G APOSOR471264-250MG
4-(Aminomethyl)-5-methylisoxazole
4-(Aminomethyl)-5-methylisoxazole
Formula: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16042669
Núm. CAS: 139458-29-0