13-Tetradecynoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR471273-1G OR471273-250MG
APOSOR471273-1GEA 1120 EUR
APOSOR471273-1G APOSOR471273-250MG
13-Tetradecynoic acid
13-Tetradecynoic acid
Formula: C₁₄H₂₄O₂
MW: 224,339 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18382104
Núm. CAS: 82909-47-5