5-Chloro-4-methylbenzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR471274-1G OR471274-250MG OR471274-5G
APOSOR471274-1GEA 804 EUR
APOSOR471274-1G APOSOR471274-250MG APOSOR471274-5G
5-Chloro-4-methylbenzimidazole
5-Chloro-4-methylbenzimidazole
Formula: C₈H₇ClN₂
MW: 166,608 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22557993
Núm. CAS: 1360938-85-7