(2R,3R)-1-Cbz-2-methylpiperidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR471275-1G OR471275-250MG
APOSOR471275-1GEA 1420 EUR
APOSOR471275-1G APOSOR471275-250MG
(2R,3R)-1-Cbz-2-methylpiperidine-3-carboxylic acid
(2R,3R)-1-Cbz-2-methylpiperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₅H₁₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28505589
Núm. CAS: 1932256-61-5