5,6-Dimethylpyrimidin-4(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5,6-Dimethylpyrimidin-4-ol
OR471285-1G OR471285-5G
APOSOR471285-1GEA 91.5 EUR
APOSOR471285-1G APOSOR471285-5G
5,6-Dimethylpyrimidin-4(3H)-one
5,6-Dimethylpyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₆H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14605439
Núm. CAS: 34916-78-4