7-Chloro-2H-chromen-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR471286-1G OR471286-250MG
APOSOR471286-1GEA 804 EUR
APOSOR471286-1G APOSOR471286-250MG
7-Chloro-2H-chromen-2-one
7-Chloro-2H-chromen-2-one
Formula: C₉H₅ClO₂
MW: 180,588 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00152031
Núm. CAS: 19063-54-8