N,N-Dioctylbenzimidazole-5-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR471288-1G OR471288-250MG
APOSOR471288-1GEA 713 EUR
APOSOR471288-1G APOSOR471288-250MG
N,N-Dioctylbenzimidazole-5-carboxamide
N,N-Dioctylbenzimidazole-5-carboxamide
Formula: C₂₄H₃₉N₃O
MW: 385,586 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28505587
Núm. CAS: 2006277-84-3