3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR471293-1G OR471293-250MG
APOSOR471293-1GEA 916 EUR
APOSOR471293-1G APOSOR471293-250MG
3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
Formula: C₇H₉BrN₂
MW: 201,064 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18255107
Núm. CAS: 1211589-61-5