6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR471294-1G OR471294-250MG
APOSOR471294-1GEA 2530 EUR
APOSOR471294-1G APOSOR471294-250MG
6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
Formula: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD26517728
Núm. CAS: 1368311-33-4