3-(Aminomethyl)-2-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR471300-5G OR471300-1G
APOSOR471300-5GEA 2450 EUR
APOSOR471300-5G APOSOR471300-1G
3-(Aminomethyl)-2-methylpyridine
3-(Aminomethyl)-2-methylpyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411326
Núm. CAS: 58539-64-3