2-Cyano-3-(2-thienyl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR471305-1G OR471305-250MG
APOSOR471305-1GEA 601 EUR
APOSOR471305-1G APOSOR471305-250MG
2-Cyano-3-(2-thienyl)propanoic acid
2-Cyano-3-(2-thienyl)propanoic acid
Formula: C₈H₇NO₂S
MW: 181,212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11593004
Núm. CAS: 148674-60-6