D-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR471306-1G OR471306-250MG OR471306-5G
APOSOR471306-1GEA 92.8 EUR
APOSOR471306-1G APOSOR471306-250MG APOSOR471306-5G
D-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
D-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
Formula: C₇H₁₅NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11113177
Núm. CAS: 167223-43-0