5-Bromo-2-furanmethanamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR471307-1G OR471307-250MG
APOSOR471307-1GEA 1540 EUR
APOSOR471307-1G APOSOR471307-250MG
5-Bromo-2-furanmethanamine
5-Bromo-2-furanmethanamine
Formula: C₅H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08848187
Núm. CAS: 263169-37-5