3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR471308-1G
OR471308-250MG
OR471308-5G
APOSOR471308-1GEA
397
EUR
APOSOR471308-1G
APOSOR471308-250MG
APOSOR471308-5G
3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic acid pinacol ester
3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₆H₂₆BNO₄S MW: 339,258 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18384175 Núm. CAS: 706820-95-3 |