6-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR471309-250MG
OR471309-1G
APOSOR471309-250MGEA
397
EUR
APOSOR471309-250MG
APOSOR471309-1G
6-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
6-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Formula:
C₈H₈N₂O·ClH MW: 184,623 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD23703073 Núm. CAS: 1956341-07-3 |