2-Methylquinoline-5-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methylquinoline-5-boronic Acid Pinacol Ester
OR471311-1G OR471311-250MG
APOSOR471311-1GEA 369 EUR
APOSOR471311-1G APOSOR471311-250MG
2-Methylquinoline-5-boronic acid pinacol ester
2-Methylquinoline-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₆H₂₀BNO₂
MW: 269,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22418301
Núm. CAS: 876922-75-7