(S)-2-Phenylpropanal
Proveedor: Apollo Scientific
OR471313-1G OR471313-250MG
APOSOR471313-1GEA 855 EUR
APOSOR471313-1G APOSOR471313-250MG
(S)-2-Phenylpropanal
(S)-2-Phenylpropanal
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134,175 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24673692
Núm. CAS: 33530-47-1