4-Hydroxyquinazoline-8-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR471314-1G OR471314-250MG
APOSOR471314-1GEA 601 EUR
APOSOR471314-1G APOSOR471314-250MG
4-Hydroxyquinazoline-8-carbonitrile
4-Hydroxyquinazoline-8-carbonitrile
Formula: C₉H₅N₃O
MW: 171,156 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646233
Núm. CAS: 663194-04-5