(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR471316-1G OR471316-5G
APOSOR471316-1GEA 306 EUR
APOSOR471316-1G APOSOR471316-5G
(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic acid
(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic acid
Formula: C₇H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28716068
Núm. CAS: 1234836-32-8