(R)-2-Phenylpropanal
Proveedor: Apollo Scientific
OR471318-1G OR471318-250MG
APOSOR471318-1GEA 1010 EUR
APOSOR471318-1G APOSOR471318-250MG
(R)-2-Phenylpropanal
(R)-2-Phenylpropanal
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134,175 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24673693
Núm. CAS: 38235-74-4