Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471319-1G OR471319-250MG
APOSOR471319-1GEA 111 EUR
APOSOR471319-1G APOSOR471319-250MG
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19686937
Núm. CAS: 22766-68-3