Methyl 4,4,4-Trichlorobutanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4,4,4-trichlorobutanoate
OR471320-1G
APOSOR471320-1GEA 81.2 EUR
APOSOR471320-1G
Methyl 4,4,4-Trichlorobutanoate
Methyl 4,4,4-Trichlorobutanoate
Formula: C₅H₇Cl₃O₂
MW: 205,467 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28144036
Núm. CAS: 19376-57-9