1-Benzofuran-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR471326-1G OR471326-250MG
APOSOR471326-1GEA 916 EUR
APOSOR471326-1G APOSOR471326-250MG
1-Benzofuran-3-carbonitrile
1-Benzofuran-3-carbonitrile
Formula: C₉H₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00810098
Núm. CAS: 55877-31-1