5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR471327-1G OR471327-5G
APOSOR471327-1GEA 611 EUR
APOSOR471327-1G APOSOR471327-5G
5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Formula: C₈H₈N₂O·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28895151
Núm. CAS: 2006277-35-4