4-Chloro-5-methoxybenzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR471329-1G OR471329-250MG OR471329-5G
APOSOR471329-1GEA 713 EUR
APOSOR471329-1G APOSOR471329-250MG APOSOR471329-5G
4-Chloro-5-methoxybenzimidazole
4-Chloro-5-methoxybenzimidazole
Formula: C₈H₇ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22558062
Núm. CAS: 1360953-02-1