2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR471331-1G OR471331-250MG
APOSOR471331-1GEA 372 EUR
APOSOR471331-1G APOSOR471331-250MG
2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₉ClO₂
MW: 196,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11935567
Núm. CAS: 91552-11-3