4-(2-Bromophenyl)-N,N-dimethylimidazole-1-sulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR471338-1G OR471338-250MG
APOSOR471338-1GEA 916 EUR
APOSOR471338-1G APOSOR471338-250MG
4-(2-Bromophenyl)-N,N-dimethylimidazole-1-sulphonamide
4-(2-Bromophenyl)-N,N-dimethylimidazole-1-sulphonamide
Formula: C₁₁H₁₂BrN₃O₂S
MW: 330,201 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28968739
Núm. CAS: 2006277-15-0