N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR471339-1G OR471339-5G
APOSOR471339-1GEA 245 EUR
APOSOR471339-1G APOSOR471339-5G
N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
Formula: C₈H₉ClN₂O
MW: 184,623 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21244018
Núm. CAS: 76006-00-3