5H-Indeno[1,2-c]pyridin-5-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR471340-1G OR471340-250MG
APOSOR471340-1GEA 1010 EUR
APOSOR471340-1G APOSOR471340-250MG
5H-Indeno[1,2-c]pyridin-5-one
5H-Indeno[1,2-c]pyridin-5-one
Formula: C₁₂H₇NO
MW: 181,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00757012
Núm. CAS: 18631-22-6