4,5-Dimethylimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR471341-1G OR471341-250MG OR471341-5G
APOSOR471341-1GEA 311 EUR
APOSOR471341-1G APOSOR471341-250MG APOSOR471341-5G
4,5-Dimethylimidazole
4,5-Dimethylimidazole
Formula: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646351
Núm. CAS: 2302-39-8