N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
OR471344-1G OR471344-250MG
APOSOR471344-1GEA 42.4 EUR
APOSOR471344-1G APOSOR471344-250MG
N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
Formula: C₁₁H₁₃ClN₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19689610
Núm. CAS: 1283176-45-3