2-Acetyl-3-(Boc-amino)pyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
OR471345-1G OR471345-250MG
APOSOR471345-1GEA 304 EUR
APOSOR471345-1G APOSOR471345-250MG
2-Acetyl-3-(Boc-amino)pyrazine
2-Acetyl-3-(Boc-amino)pyrazine
Formula: C₁₁H₁₅N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28963469
Núm. CAS: 1799412-29-5