α-Cyclobutylbenzylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Cyclobutyl(phenyl)methanamine hydrochloride
OR471346-1G OR471346-250MG
APOSOR471346-1GEA 447 EUR
APOSOR471346-1G APOSOR471346-250MG
α-Cyclobutylbenzylamine hydrochloride
α-Cyclobutylbenzylamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅N·ClH
MW: 197,704 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28126674
Núm. CAS: 58271-61-7