1-Boc-4-oxo-1-azaspiro[5.5]undecane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR471347-1G OR471347-250MG OR471347-5G
APOSOR471347-1GEA 601 EUR
APOSOR471347-1G APOSOR471347-250MG APOSOR471347-5G
1-Boc-4-oxo-1-azaspiro[5.5]undecane
1-Boc-4-oxo-1-azaspiro[5.5]undecane
Formula: C₁₅H₂₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09283648
Núm. CAS: 778647-35-1