(1S,2R)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR471351-1G OR471351-250MG
APOSOR471351-1GEA 324 EUR
APOSOR471351-1G APOSOR471351-250MG
(1S,2R)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
(1S,2R)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Formula: C₇H₁₅N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201093
Núm. CAS: 79389-39-2