(1R,2S)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1R,2S)-2-Methylcyclohexylamine Hydrochloride
OR471352-1G OR471352-250MG
APOSOR471352-1GEA 368 EUR
APOSOR471352-1G APOSOR471352-250MG
(1R,2S)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
(1R,2S)-2-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Formula: C₇H₁₅N·ClH
MW: 149,662 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201094
Núm. CAS: 79389-41-6