4-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR471363-1G OR471363-250MG OR471363-5G
APOSOR471363-1GEA 713 EUR
APOSOR471363-1G APOSOR471363-250MG APOSOR471363-5G
4-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
4-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Formula: C₈H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18807836
Núm. CAS: 116345-47-2