6-Chloro-2-(chloromethyl)quinazoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR471380-1G OR471380-250MG OR471380-5G
APOSOR471380-1GEA 601 EUR
APOSOR471380-1G APOSOR471380-250MG APOSOR471380-5G
6-Chloro-2-(chloromethyl)quinazoline
6-Chloro-2-(chloromethyl)quinazoline
Formula: C₉H₆Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28977344
Núm. CAS: 1935563-21-5