6-Hydrazinopyridazine-3-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR471388-1G OR471388-250MG
APOSOR471388-1GEA 804 EUR
APOSOR471388-1G APOSOR471388-250MG
6-Hydrazinopyridazine-3-carboxamide
6-Hydrazinopyridazine-3-carboxamide
Formula: C₅H₇N₅O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16698821
Núm. CAS: 3614-47-9