8-Bromo-2-chloro-5-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR471390-1G OR471390-5G OR471390-250MG
APOSOR471390-1GEA 429 EUR
APOSOR471390-1G APOSOR471390-5G APOSOR471390-250MG
8-Bromo-2-chloro-5-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
8-Bromo-2-chloro-5-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₇BrClNO₂
MW: 300.536 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18251403
Núm. CAS: 1259319-35-1