1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR471392-1G OR471392-5G OR471392-250MG
APOSOR471392-1GEA 397 EUR
APOSOR471392-1G APOSOR471392-5G APOSOR471392-250MG
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17041934
Núm. CAS: 32749-55-6