3-[Phenyl[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR471412-1G OR471412-100MG OR471412-250MG
APOSOR471412-1GEA 2170 EUR
APOSOR471412-1G APOSOR471412-100MG APOSOR471412-250MG
3-[Phenyl[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[Phenyl[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₆H₁₇NO₅
MW: 303,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28977378
Núm. CAS: 2006278-04-0