(S)-4-Isobutyloxazolidin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR471431-5G OR471431-1G
APOSOR471431-5GEA 916 EUR
APOSOR471431-5G APOSOR471431-1G
(S)-4-Isobutyloxazolidin-2-one
(S)-4-Isobutyloxazolidin-2-one
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656594
Núm. CAS: 17016-85-2