3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR471435-1G OR471435-250MG
APOSOR471435-1GEA 1010 EUR
APOSOR471435-1G APOSOR471435-250MG
3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
Formula: C₆H₁₃NO₃
MW: 147,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18431958
Núm. CAS: 108677-84-5