1-Acetyl-3-(cyclopropylamino)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR471436-1G OR471436-250MG
APOSOR471436-1GEA 1940 EUR
APOSOR471436-1G APOSOR471436-250MG
1-Acetyl-3-(cyclopropylamino)piperidine
1-Acetyl-3-(cyclopropylamino)piperidine
Formula: C₁₀H₁₈N₂O
MW: 182,263 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21098078
Núm. CAS: 1353986-88-5