2-Methylbutyl Chloroformate
Proveedor: Apollo Scientific
OR471440-1G OR471440-25G OR471440-5G
APOSOR471440-1GEA 205 EUR
APOSOR471440-1G APOSOR471440-25G APOSOR471440-5G
2-Methylbutyl Chloroformate
2-Methylbutyl Chloroformate
Formula: C₆H₁₁ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28127255
Núm. CAS: 20412-39-9