(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR471446-5G OR471446-1G
APOSOR471446-5GEA 1010 EUR
APOSOR471446-5G APOSOR471446-1G
(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formula: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28977374
Núm. CAS: 1141478-88-7